Acide (±)-4-fluoromandelique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide (±)-4-fluorophénylglycolique
TCIAF0907-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAF0907-5G TCIAF0907-25G
Acide (±)-4-fluoromandelique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (±)-4-fluoromandelique
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044402
Numéro CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité