Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 5-Formylthiazole
F0908-1G F0908-5G
TCIAF0908-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAF0908-1G TCIAF0908-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (par GC)
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formule: C₄H₃NOS
MW: 113,14 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179516
Numéro CAS: 1003-32-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité