5-Fluoro-8-methoxyquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0909-1G F0909-5G
TCIAF0909-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF0909-1G TCIAF0909-5G
5-Fluoro-8-methoxyquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluoro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
MW: 177,18 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18452297
Numéro CAS: 439-88-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité