Fmoc-GABA-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Fmoc-amino)butyric acid, N-Fmoc-4-aminobutyric acid, Fmoc-γ-Abu-OH, Fmoc-GABA-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-aminobutyric acid
F0911-5G F0911-25G
TCIAF0911-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAF0911-5G TCIAF0911-25G
Fmoc-GABA-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-GABA-OH
Formule: C₁₉H₁₉NO₄
MW: 325,364 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00144889
Numéro CAS: 116821-47-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité