9H-Fluorén-9-ylméthyle (2-hydroxyéthyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fmoc-Glycinol, N-Fmoc-ethanolamine, 2-(Fmoc-amino)-1-ethanol
F0912-5G F0912-25G
TCIAF0912-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF0912-5G TCIAF0912-25G
9H-Fluorén-9-ylméthyle (2-hydroxyéthyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9H-Fluorén-9-ylméthyle (2-hydroxyéthyl)carbamate
Formule: C₁₇H₁₇NO₃
MW: 283,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00235927
Numéro CAS: 105496-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité