Fludarabine monophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((2R,3S,4S,5R)-5-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate, Fludarabine Phosphate, 2-F-ara-AMP, 9-(beta-D-Arabinofuranosyl)-2-fluoroadenine 5'-Monophosphate, 2-Fluoroadenine 9-beta-D-Arabinofuranoside 5'-Monophosphate
F0913-25MG F0913-100MG
TCIAF0913-25MGEA 33 EUR InStock
TCIAF0913-25MG TCIAF0913-100MG
Fludarabine monophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fludarabine monophosphate
Formule: C₁₀H₁₃FN₅O₇P
MW: 365,21 g/mol
Point de fusion: 203°C
Numéro MDL: MFCD00866418
Numéro CAS: 75607-67-9
Merck Index: 14,04126
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +13.0 deg (C=0.5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité