2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-5-methylboronic acid
F0915-1G F0915-5G
TCIAF0915-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF0915-1G TCIAF0915-5G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,9466 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428512
Numéro CAS: 166328-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité