Febantel
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(((2-(2-MEthoxyacetamido)-4-(phenylsulphanyl)phenyl)amino)((methoxycarbonyl)imino)methyl)carbamate
F0922-1G F0922-5G
TCIAF0922-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAF0922-1G TCIAF0922-5G
Febantel
Febantel
Formule: C₂₀H₂₂N₄O₆S
MW: 446,48 g/mol
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD01738527
Numéro CAS: 58306-30-2
EINECS: 261-205-0
Merck Index: 14,03944
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité