4-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]aminomethyl]benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-4-Amb-OH, 4-(Fmoc-aminomethyl)benzoic Acid
F0925-5G F0925-1G
TCIAF0925-5GEA 207 EUR InStock
TCIAF0925-5G TCIAF0925-1G
4-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]aminomethyl]benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]aminomethyl]benzoic acid
Formule: C₂₃H₁₉NO₄
MW: 373,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074693
Numéro CAS: 164470-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité