2-(Diéthoxyméthyl)furane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Diethoxymethyl)furan, Furfural Diethyl Acetal
F0929-5G F0929-25G
TCIAF0929-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAF0929-5G TCIAF0929-25G
2-(Diéthoxyméthyl)furane ≥98.0% (par GC)
2-(Diéthoxyméthyl)furane
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00003245
Numéro CAS: 13529-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité