3-Fluorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
F0930-5G F0930-25G
TCIAF0930-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAF0930-5G TCIAF0930-25G
3-Fluorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00075376
Numéro CAS: 404-70-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité