5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
F0939-1G F0939-5G
TCIAF0939-1GEA 33 EUR InStock
TCIAF0939-1G TCIAF0939-5G
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C8H9NO3
MW: 167,16 g/mol
Point de fusion: 283°C
Numéro MDL: MFCD06202342
Numéro CAS: 253870-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité