2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
F0940-1G F0940-5G
TCIAF0940-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0940-1G TCIAF0940-5G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094728
Numéro CAS: 352303-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité