2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
F0941-1G F0941-5G
TCIAF0941-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAF0941-1G TCIAF0941-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179483
Numéro CAS: 78495-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité