3-Fluoro-4'-n-propylbiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4'-propyl-4-biphenylboronic acid
F0942-1G F0942-5G
TCIAF0942-1GEA 44 EUR InStock
TCIAF0942-1G TCIAF0942-5G
3-Fluoro-4'-n-propylbiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4'-n-propylbiphenyl-4-boronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BFO₂
MW: 258,099 g/mol
Numéro MDL: MFCD10687198
Numéro CAS: 909709-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité