4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-((3-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
F0943-1G F0943-5G
TCIAF0943-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAF0943-1G TCIAF0943-5G
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzaldéhyde
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,24 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Numéro MDL: MFCD02605317
Numéro CAS: 66742-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité