Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flumetasone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

F0945-200MG F0945-1G
TCIAF0945-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAF0945-200MG TCIAF0945-1G
Flumetasone ≥98.0% (par HPLC)
Flumetasone


Formule: C₂₂H₂₈F₂O₅
MW: 410,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056464
Numéro CAS: 2135-17-3
EINECS: 218-370-9
Merck Index: 14,04138
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +66.0 to +70.0 deg (C=1, Dioxane)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité