4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ALPHA-(4-FLUOROPHENYLIMINO)-P-CRESOL, 4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol
F0946-5G F0946-25G
TCIAF0946-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAF0946-5G TCIAF0946-25G
4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol
Formule: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00029739
Numéro CAS: 3382-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité