3-Fluoro-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0947-1G F0947-5G
TCIAF0947-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAF0947-1G TCIAF0947-5G
3-Fluoro-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368753
Numéro CAS: 385-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité