4-Fluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0953-25GEA 209 EUR InStock
TCIAF0953-25G TCIAF0953-5G
4-Fluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
4-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025384
Numéro CAS: 402-46-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité