N-(4-Fluorophenyl)glycine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)amino)acetic acid
F0960-1G F0960-5G
TCIAF0960-1GEA 112 EUR InStock
TCIAF0960-1G TCIAF0960-5G
N-(4-Fluorophenyl)glycine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(4-Fluorophenyl)glycine
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Point de fusion: 138°C
Numéro MDL: MFCD02255629
Numéro CAS: 351-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité