N-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutyramide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutanamide, 2'-Fluoroacetoacetanilide
F0963-200MG F0963-1G
TCIAF0963-200MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAF0963-200MG TCIAF0963-1G
N-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutyramide ≥98.0% (sur base azote total)
N-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutyramide
Formule: C₁₀H₁₀FNO₂
MW: 195,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661533
Numéro CAS: 5279-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité