3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
F0966-5G F0966-25G
TCIAF0966-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAF0966-5G TCIAF0966-25G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Formule: C₈H₈ClFO
MW: 174,60 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Numéro MDL: MFCD04973773
Numéro CAS: 351-52-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité