Fenhexamid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
F0967-200MG F0967-1G
TCIAF0967-200MGEA 107 EUR InStock
TCIAF0967-200MG TCIAF0967-1G
Fenhexamid ≥98.0% (par HPLC)
Fenhexamid
Formule: C₁₄H₁₇Cl₂NO₂
MW: 302,20 g/mol
Point d'ébullition: 320°C
Numéro MDL: MFCD03095700
Numéro CAS: 126833-17-8
EINECS: 422-530-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité