2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0969-5G F0969-25G
TCIAF0969-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAF0969-5G TCIAF0969-25G
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042291
Numéro CAS: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité