3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0975-200MG F0975-1G
TCIAF0975-200MGEA 23.1 EUR InStock
TCIAF0975-200MG TCIAF0975-1G
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD07781234
Numéro CAS: 31224-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité