4-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F0979-5G F0979-25G
TCIAF0979-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAF0979-5G TCIAF0979-25G
4-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061284
Numéro CAS: 67515-59-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité