2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0982-5G F0982-25G
TCIAF0982-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF0982-5G TCIAF0982-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 18°C
Numéro MDL: MFCD03095068
Numéro CAS: 1480-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité