2-Fluoro-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0983-5G F0983-25G
TCIAF0983-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF0983-5G TCIAF0983-25G
2-Fluoro-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 87°C
Point de fusion: 18°C
Numéro MDL: MFCD03095059
Numéro CAS: 456-24-6
EINECS: 207-260-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité