2-Fluoro-6-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0985-1G F0985-5G
TCIAF0985-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAF0985-1G TCIAF0985-5G
2-Fluoro-6-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428592
Numéro CAS: 140675-43-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité