4-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0986-5G F0986-25G
TCIAF0986-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAF0986-5G TCIAF0986-25G
4-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788510
Numéro CAS: 185147-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité