4-Fluorobenzoylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0987-1G F0987-5G
TCIAF0987-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAF0987-1G TCIAF0987-5G
4-Fluorobenzoylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Fluorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆FNO
Numéro MDL: MFCD00662062
Numéro CAS: 4640-67-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité