6-Fluorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldéhyde
TCIAF0988-5GEA 433 EUR InStock
TCIAF0988-5G TCIAF0988-1G
6-Fluorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01090996
Numéro CAS: 38226-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité