Ferrocenecarbaldehyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ferrocenecarboxaldehyde
F0998-5G F0998-25G
TCIAF0998-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF0998-5G TCIAF0998-25G
Ferrocenecarbaldehyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Ferrocenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀FeO
MW: 214,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001429
Numéro CAS: 12093-10-6
EINECS: 235-158-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 114.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité