4-Fluoro-2-methoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F1003-1G F1003-5G
TCIAF1003-1GEA 117 EUR InStock
TCIAF1003-1G TCIAF1003-5G
4-Fluoro-2-methoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,14 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD00077536
Numéro CAS: 450-91-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2610a4d18fca61aa8646babe02eede5e737134a&vid=b2610a4d18fca61aa8646babe02eede5e737134a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité