3-Formyl-6-methylchromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
F1005-1G F1005-5G
TCIAF1005-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF1005-1G TCIAF1005-5G
3-Formyl-6-methylchromone ≥98.0% (par GC)
3-Formyl-6-methylchromone
Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,1794 g/mol
Numéro MDL: MFCD00138943
Numéro CAS: 42059-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité