Acide propane-1-sulfonique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propane-1-sulphonic acid
418340250 418340050
ACRO418340250EA 295 EUR InStock
ACRO418340250 ACRO418340050
Acide propane-1-sulfonique 95%
Acide propane-1-sulfonique
Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124,16 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041889
Numéro CAS: 5284-66-2
EINECS: 226-114-2
ONU: 2586
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité