N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-beta-(2-furyl)-Ala-OH, Fmoc-3-(2-Furyl)-Ala-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(furan-2-yl)propanoic acid, N-Fmoc-3-(2-furyl)-L-alanine
F1013-200MG F1013-1G
TCIAF1013-200MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAF1013-200MG TCIAF1013-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Formule: C₂₂H₁₉NO₅
MW: 377,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311747
Numéro CAS: 159611-02-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -37.0 deg (C=1,DMF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité