N-Fmoc-L-homoarginine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N6-(Aminoiminomethyl)-N2-Fmoc-L-lysine, (S)-2-(Fmoc-amino)-6-guanidinohexanoic acid, Fmoc-HoArg-OH, N6-(Aminoiminomethyl)-N2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, N2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N6-carbamimidoyl-L-lysine, Fmoc-Homoarg-Oh, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoarginine
F1014-1G F1014-5G
TCIAF1014-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF1014-1G TCIAF1014-5G
N-Fmoc-L-homoarginine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Fmoc-L-homoarginine
Formule: C₂₂H₂₆N₄O₄
MW: 410,474 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861360
Numéro CAS: 776277-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité