Fingolimod hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(4-octylphenethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, FTY-720 hydrochloride
F1018-200MG F1018-1G
TCIAF1018-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAF1018-200MG TCIAF1018-1G
Fingolimod hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fingolimod hydrochloride
Formule: C₁₉H₃₄ClNO₂
MW: 343,936 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00939512
Numéro CAS: 162359-56-0
Merck Index: 14,04083
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité