3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
F1019-1G F1019-5G
TCIAF1019-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF1019-1G TCIAF1019-5G
3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥99.0% (par GC)
3-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236280
Numéro CAS: 231953-38-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité