3-Fluoropyridine-5-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1020-200MG F1020-1G
TCIAF1020-200MGEA 28.6 EUR InStock
TCIAF1020-200MG TCIAF1020-1G
3-Fluoropyridine-5-ol ≥98.0% (par GC)
3-Fluoropyridine-5-ol
Formule: C₅H₄FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095199
Numéro CAS: 209328-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité