Furan-2,5-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Furandicarbonyl dichloride
F1022-1G F1022-5G
TCIAF1022-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF1022-1G TCIAF1022-5G
Furan-2,5-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (par GC)
Furan-2,5-dicarbonyl dichloride
Formule: C₆H₂Cl₂O₃
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28044847
Numéro CAS: 10375-34-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité