3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
F1023-1G F1023-5G
TCIAF1023-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF1023-1G TCIAF1023-5G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈FNO₃
MW: 221,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03407356
Numéro CAS: 1736-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité