Fmoc-N-methyl-L-leucine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-N-methyl-L-leucine, Fmoc-N-Me-Leu-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-leucine
F1028-1G F1028-5G
TCIAF1028-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAF1028-1G TCIAF1028-5G
Fmoc-N-methyl-L-leucine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-N-methyl-L-leucine
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151933
Numéro CAS: 103478-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) gt. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=1,DMF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité