N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-4-piperidone
F1031-1G F1031-5G
TCIAF1031-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAF1031-1G TCIAF1031-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone ≥98.0% (par HPLC)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formule: C₂₀H₁₉NO₃
MW: 321,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673794
Numéro CAS: 204376-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité