6-Fluoroquinoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1034-1G F1034-5G
TCIAF1034-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAF1034-1G TCIAF1034-5G
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (par GC)
6-Fluoroquinoline
Formule: C₉H₆FN
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD01685512
Numéro CAS: 396-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité