2-Fluoro-4-iodo-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-iodo-5-picoline
F1035-1G F1035-5G
TCIAF1035-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAF1035-1G TCIAF1035-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-4-iodo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095297
Numéro CAS: 153034-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité