4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F1040-5G F1040-25G
TCIAF1040-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF1040-5G TCIAF1040-25G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Numéro MDL: MFCD01632197
Numéro CAS: 1009-35-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400b4956206eb12affe25f97f7016f347ea64cc1&vid=400b4956206eb12affe25f97f7016f347ea64cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité