Fmoc-Lys(biotin)-OH ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F1042-200MG F1042-1G
TCIAF1042-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAF1042-200MG TCIAF1042-1G
Fmoc-Lys(biotin)-OH ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Lys(biotin)-OH
Formule: C₃₁H₃₈N₄O₆S
Numéro MDL: MFCD00270741
Numéro CAS: 146987-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +21.0 deg (C=1,DMSO)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité